Stampa…
6-Chlorouracil 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Chlorouracil, 4-(3-Bromophenyl)pyrazole, 4-Chloro-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-Chloro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
OR5447-100G OR5447-25G
APOSOR5447-100GEA 97.4 EUR
APOSOR5447-100G APOSOR5447-25G
6-Chlorouracil 98%
6-Chlorouracil
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 146,53 g/mol
Punto di fusione: 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014595
CAS Number: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0