Stampa…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
OR54469-1G OR54469-5G
APOSOR54469-1GEA 66.9 EUR
APOSOR54469-1G APOSOR54469-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formula: C₁₁H₁₄O
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 131 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001737
CAS Number: 1730-48-9