Stampa…
Octadecanal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octadecyl Aldehyde, Octadecanaldehyde, Stearyl Aldehyde, Stearaldehyde
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Formula: C₁₈H₃₆O
Peso molecolare: 268.49 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C/20mmHg
Punto di fusione: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03790007
CAS Number: 638-66-4