Stampa…
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: EPA Ethyl Ester, all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl all cis-5,8,11,14,17-Icosapentaenoate, Ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
OR54466-100MG OR54466-50MG
APOSOR54466-100MGEA 328 EUR
APOSOR54466-100MG APOSOR54466-50MG
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Formula: C₂₂H₃₄O₂
Peso molecolare: 330,51 g/mol
Densità: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00673476
CAS Number: 86227-47-6