Stampa…
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dichloro(benzene)ruthenium(II) dimer
OR54465-1G OR54465-5G
APOSOR54465-1GEA 109 EUR
APOSOR54465-1G APOSOR54465-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formula: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Peso molecolare: 500,17 g/mol
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064686
CAS Number: 37366-09-9