Stampa…
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
OR54464-100G OR54464-25G OR54464-5G
APOSOR54464-100GEA 400 EUR
APOSOR54464-100G APOSOR54464-25G APOSOR54464-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formula: C₄₄H₃₂P₂
Peso molecolare: 622,69 g/mol
Punto di fusione: 239…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010805
CAS Number: 76189-56-5