Stampa…
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5446-1G OR5446-500MG
APOSOR5446-1GEA 105 EUR
APOSOR5446-1G APOSOR5446-500MG
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₁₂H₁₃N₃S
Punto di fusione: 176…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203030
CAS Number: 102243-12-9