9-Aminofluorene hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₁N Punto di fusione: 265…370 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012536 CAS Number: 5978-75-6 |