Stampa…
3,6-Diiodocarbazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Diiodo-9H-carbazole
OR54455-100G OR54455-25G OR54455-5G
APOSOR54455-100GEA 120 EUR
APOSOR54455-100G APOSOR54455-25G APOSOR54455-5G
3,6-Diiodocarbazole
3,6-Diiodocarbazole
Formula: C₁₂H₇I₂N
Peso molecolare: 419.00 g/mol
Punto di fusione: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00450017
CAS Number: 57103-02-3