Stampa…
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54445-1G OR54445-5G OR54445-10G
APOSOR54445-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54445-1G APOSOR54445-5G APOSOR54445-10G
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Bis(4-formylphenyl) ether
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Punto di fusione: 63…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276812
CAS Number: 2215-76-1