Stampa…
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
OR5444-5G OR5444-25G
APOSOR5444-5GEA 26.3 EUR
APOSOR5444-5G APOSOR5444-25G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formula: C₅H₈BNO₃
Peso molecolare: 140,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02677945
CAS Number: 16114-47-9