Stampa…
7-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54433-250MG OR54433-100MG
APOSOR54433-250MGEA 645 EUR
APOSOR54433-250MG APOSOR54433-100MG
7-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
7-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Formula: C₅H₃ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14706421
CAS Number: 923282-64-8