Stampa…
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
OR5443-25G OR5443-500MG OR5443-5G
APOSOR5443-25GEA 61.1 EUR
APOSOR5443-25G APOSOR5443-500MG APOSOR5443-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂S
Peso molecolare: 168,02 g/mol
Punto di fusione: 210…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093410
CAS Number: 98546-51-1