Stampa…
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(2-(diphenylphosphino)ethyl)amine hydrochloride
OR54422-1G OR54422-250MG
APOSOR54422-1GEA 112 EUR
APOSOR54422-1G APOSOR54422-250MG
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Formula: C₂₈H₃₀ClNP₂
Peso molecolare: 477,953 g/mol
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061569
CAS Number: 66534-97-2