2-Thiopheneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR5442-25G
OR5442-5G
APOSOR5442-25GEA
30.6
EUR
APOSOR5442-25G
APOSOR5442-5G
2-Thiopheneboronic acid
2-Thiopheneboronic acid
Formula:
C₄H₅BO₂S Punto di fusione: 128…131 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00151850 CAS Number: 6165-68-0 |