Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato, technical
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
Formula:
C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O Peso molecolare: 388.4 g/mol Punto di fusione: 175…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149610 CAS Number: 207386-91-2 |