Octenidine dihydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR54413-100G
OR54413-25G
OR54413-5G
APOSOR54413-100GEA
719
EUR
APOSOR54413-100G
APOSOR54413-25G
APOSOR54413-5G
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Formula:
C₃₆H₆₂N₄ Punto di fusione: 214 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01938808 CAS Number: 70775-75-6 |