Stampa…
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Guanidinobenzimiazole
OR54411-1G OR54411-5G
APOSOR54411-1GEA 69.8 EUR
APOSOR54411-1G APOSOR54411-5G
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Formula: C₈H₉N₅
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005590
CAS Number: 5418-95-1