Stampa…
2-Aminoisophthalic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5441-5G OR5441-1G OR5441-25G
APOSOR5441-5GEA 24.8 EUR
APOSOR5441-5G APOSOR5441-1G APOSOR5441-25G
2-Aminoisophthalic acid 98%
2-Aminoisophthalic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di fusione: 300…304 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00817808
CAS Number: 39622-79-2