Stampa…
2-Naphthonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Naphthalene-2-carbonitrile
OR54405-25G OR54405-5G
APOSOR54405-25GEA 109 EUR
APOSOR54405-25G APOSOR54405-5G
2-Naphthonitrile 98%
2-Naphthonitrile
Formula: C₁₁H₇N
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 156 °C/12mmHg
Punto di fusione: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016807
CAS Number: 613-46-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III