1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
DOPE, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-PE, L-α-Phosphatidylethanolamine, dioleoyl, 2-Aminoethyl-(R)-2,3-bis(oleoyloxy)propyl hydrogen phosphate, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, (Z)-(2R)-3-(((2-Aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)propane-1,2-diyl dioleate
Formula:
C₄₁H₇₈NO₈P Peso molecolare: 744,03 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD16621009 CAS Number: 4004-05-1 |