Stampa…
2-Iodopyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54388-1G OR54388-5G OR54388-25G
APOSOR54388-1GEA 36.4 EUR
APOSOR54388-1G APOSOR54388-5G APOSOR54388-25G
2-Iodopyrimidine 95%
2-Iodopyrimidine
Formula: C₄H₃IN₂
Peso molecolare: 205,9800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09835340
CAS Number: 31462-54-1