Stampa…
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54386-100MG OR54386-250MG
APOSOR54386-100MGEA 401 EUR
APOSOR54386-100MG APOSOR54386-250MG
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22126139
CAS Number: 365280-18-8