Stampa…
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
OR54383-25G OR54383-5G OR54383-100G
APOSOR54383-25GEA 84.4 EUR
APOSOR54383-25G APOSOR54383-5G APOSOR54383-100G
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 154…159 °C/13mmHg
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004649
CAS Number: 626-18-6
EINECS: 210-934-2