Stampa…
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54382-1G OR54382-5G
APOSOR54382-1GEA 168 EUR
APOSOR54382-1G APOSOR54382-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016592
CAS Number: 35094-87-2