Stampa…
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
OR54380-25G OR54380-5G OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA 61.1 EUR
APOSOR54380-25G APOSOR54380-5G APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formula: C₁₄H₁₆N₂
Peso molecolare: 212,29 g/mol
Punto di fusione: 80…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082751
CAS Number: 29841-69-8