Stampa…
Methyl-o-toluate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5438-100G OR5438-25G OR5438-500G
APOSOR5438-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5438-100G APOSOR5438-25G APOSOR5438-500G
Methyl-o-toluate 98%
Methyl-o-toluate
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 207…208 °C
Densità: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008428
CAS Number: 89-71-4
EINECS: 201-932-2