Stampa…
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
OR54379-1G OR54379-5G
APOSOR54379-1GEA 198 EUR
APOSOR54379-1G APOSOR54379-5G
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Formula: C₈H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06740352
CAS Number: 53617-37-1
UN: 2735
ADR: 8,III