Stampa…
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54378-250MG OR54378-1G
APOSOR54378-250MGEA 263 EUR
APOSOR54378-250MG APOSOR54378-1G
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso molecolare: 203,25 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060968
CAS Number: 87691-89-2