Stampa…
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR54375-1G OR54375-5G OR54375-10G
APOSOR54375-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54375-1G APOSOR54375-5G APOSOR54375-10G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
Punto di fusione: 70…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847398
CAS Number: 17100-58-2