Stampa…
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54373-1G OR54373-250MG OR54373-5G
APOSOR54373-1GEA 227 EUR
APOSOR54373-1G APOSOR54373-250MG APOSOR54373-5G
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08060975
CAS Number: 420137-14-0