1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₅ClN₂O₂S Punto di fusione: 46…48 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD04968667 CAS Number: 288148-34-5 UN: 3261 ADR: 8,III |