Stampa…
2-Methylene-1,3-propanediol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54371-25G OR54371-5G
APOSOR54371-25GEA 111 EUR
APOSOR54371-25G APOSOR54371-5G
2-Methylene-1,3-propanediol 95%
2-Methylene-1,3-propanediol
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 93…95 °C/2mmHg
Densità: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075162
CAS Number: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7