Stampa…
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54369-1G OR54369-25G OR54369-5G
APOSOR54369-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54369-1G APOSOR54369-25G APOSOR54369-5G
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
4-(3-Nitrophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03195994
CAS Number: 116922-22-6