Stampa…
Floroglucinolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Floroglucina, 1,3,5-Triidrossibenzene
OR54361-100G OR54361-250G OR54361-500G
APOSOR54361-100GEA 139 EUR
APOSOR54361-100G APOSOR54361-250G APOSOR54361-500G
Floroglucinolo
Floroglucinolo
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di fusione: 215…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002286
CAS Number: 108-73-6
EINECS: 203-611-2