Stampa…
3-Chlorophthalic anhydride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54359-25G OR54359-5G OR54359-100G
APOSOR54359-25GEA 21.9 EUR
APOSOR54359-25G APOSOR54359-5G APOSOR54359-100G
3-Chlorophthalic anhydride, grado tecnico
3-Chlorophthalic anhydride
Formula: C₈H₃ClO₃
Punto di fusione: 123…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023107
CAS Number: 117-21-5
EINECS: 204-179-8