Stampa…
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54357-1G OR54357-500MG
APOSOR54357-1GEA 74.2 EUR
APOSOR54357-1G APOSOR54357-500MG
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Formula: C₅H₈Cl₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07644629
CAS Number: 867165-53-5