(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR54340-100G
OR54340-25G
APOSOR54340-100GEA
393
EUR
APOSOR54340-100G
APOSOR54340-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formula:
C₁₄H₂₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 249…251 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11044501 CAS Number: 477600-68-3 |