Stampa…
6-Methyl-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54339-1G OR54339-5G
APOSOR54339-1GEA 19 EUR
APOSOR54339-1G APOSOR54339-5G
6-Methyl-1H-indazole 97%
6-Methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,1625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781625
CAS Number: 698-24-8