Stampa…
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 53.8 EUR
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₄H₇BrO₂
Punto di ebollizione: 80…82 °C/27mmHg
Densità: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003214
CAS Number: 4360-63-8