Stampa…
N-Boc-D-alaninol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-D-Alaninol, (R)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR54336-100G OR54336-25G OR54336-5G
APOSOR54336-100GEA 111 EUR
APOSOR54336-100G APOSOR54336-25G APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Peso molecolare: 175,2 g/mol
Punto di fusione: 56…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00235912
CAS Number: 106391-86-0