Stampa…
2,4-Dimetilimidazolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54335-5G OR54335-100G OR54335-25G
APOSOR54335-5GEA 14.7 EUR
APOSOR54335-5G APOSOR54335-100G APOSOR54335-25G
2,4-Dimetilimidazolo 98%
2,4-Dimetilimidazolo
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C/733mmHg
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022365
CAS Number: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III