Stampa…
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54329-1G OR54329-250MG
APOSOR54329-1GEA 132 EUR
APOSOR54329-1G APOSOR54329-250MG
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00663817
CAS Number: 35969-51-8