Stampa…
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR54327-1G OR54327-5G
APOSOR54327-1GEA 0 EUR
APOSOR54327-1G APOSOR54327-5G
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09862450
CAS Number: 36242-50-9