Stampa…
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR54326-1G OR54326-500MG OR54326-5G
APOSOR54326-1GEA 161 EUR
APOSOR54326-1G APOSOR54326-500MG APOSOR54326-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₃NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827823
CAS Number: 508211-52-7