Stampa…
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzoate
OR54325-1G OR54325-500MG
APOSOR54325-1GEA 321 EUR
APOSOR54325-1G APOSOR54325-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₄BrNO₃
Peso molecolare: 336,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827830
CAS Number: 881909-58-6