Stampa…
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR54324-1G OR54324-500MG
APOSOR54324-1GEA 321 EUR
APOSOR54324-1G APOSOR54324-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₄INO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12827829
CAS Number: 1186405-03-7