Stampa…
5-Nitro-2-furonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitrofuran-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-nitrofuran
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 19 EUR
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitrile 97%
5-Nitro-2-furonitrile
Formula: C₅H₂N₂O₃
Peso molecolare: 138,08 g/mol
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082647
CAS Number: 59-82-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III