Stampa…
3-Iodo-p-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodo-4-methoxyaniline
OR5428-1G OR5428-25G OR5428-5G
APOSOR5428-1GEA 23.2 EUR
APOSOR5428-1G APOSOR5428-25G APOSOR5428-5G
3-Iodo-p-anisidine
3-Iodo-p-anisidine
Formula: C₇H₈INO
Punto di fusione: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656566
CAS Number: 74587-12-5