Stampa…
3-Iodophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5426-25G OR5426-100G OR5426-5G OR5426-1G
APOSOR5426-25GEA 85.8 EUR
APOSOR5426-25G APOSOR5426-100G APOSOR5426-5G APOSOR5426-1G
3-Iodophenol 97%
3-Iodophenol
Formula: C₆H₅IO
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C/97,5mmHg
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002261
CAS Number: 626-02-8
EINECS: 210-923-2